GF84076229
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.1m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT035150
About This Item
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 840-762-29
L × diam.
0.1 m × 0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)