GF83376704
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, clear amber
Sinonimo/i:
SU307950
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 833-767-04
Lunghezza
1000 mm
Diametro
50 mm
Colore
clear amber
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)