Key Documents
GF83040049
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 11 mm, L 100 mm
Sinonimo/i:
FP367920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 830-400-49
Lunghezza
100 mm
Diametro
11 mm