Key Documents
GF82818456
Platinum/Iridium
wire, 0.5 mm diameter, Pt70%/Ir30%, temper as drawn, length 0.1 m
Sinonimo/i:
PT055150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 828-184-56
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)