GF82589215
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al77.9%/SiC17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinonimo/i:
AL427250
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 825-892-15
Lunghezza
1000 mm
D.E.
25.4 mm
Spessore delle pareti
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)