GF82511782
Zirconium
wire reel, 20m, diameter 0.28mm, annealed, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR005134
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 825-117-82
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
20 m × 0.28 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)