Key Documents
GF78478734
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 2 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI197910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 784-787-34
Lunghezza
500 mm
Diametro
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)