Documenti fondamentali
GF71847951
Nickel/Iron
sheet, Ni52%/Fe48%, thickness 7.1 mm, size 108 × 108 mm
Sinonimo/i:
NI193100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 718-479-51
Misura
108 × 108 mm
Spessore
7.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)