GF78271500
Iron-Chromium-Aluminum alloy, Fe81Cr16Al3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Sinonimo/i:
FK186010
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 782-715-00
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)