Documenti fondamentali
GF75988906
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, natural
Sinonimo/i:
SU321100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 759-889-06
Lunghezza
1 m
Spessore
0.1 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)