Key Documents
GF75705925
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE227915
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 757-059-25
Lunghezza
500 mm
Diametro
10.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)