GF74387694
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
1000mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
FE217160
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 743-876-94
Lungh. × spessore
1000 mm × 0.55 mm
D.E. × D.I.
1.60 mm × 0.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF74387694-5EA | 4061831018660 |
GF74387694-1EA | 4061825442679 |
GF74387694-2EA | 4061829966584 |