Documenti fondamentali
GF74378111
Tin
powder, 45 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.9%
Sinonimo/i:
SN006020
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.9%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 743-781-11
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)