GF73847649
Constantan- resistance alloy
foil, Cu55%/Ni45%, thickness 0.3 mm, size 150 × 150 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
CU040400
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 738-476-49
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)