GF73075675
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL010225
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 730-756-75
Misura
50 × 50 mm
Spessore
0.015 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF73075675-20EA | 4061821131188 |
GF73075675-10EA | 4061821131164 |
GF73075675-1EA | 4061821131171 |
GF73075675-2EA | 4061821131195 |
GF73075675-5EA | 4061821131201 |