GF72714102
Zinc
wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, 99.999%
Sinonimo/i:
Zinc, ZN005133
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.999%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 727-141-02
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
0.1 m × 1.0 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)