GF72229440
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 0.2m coil, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
TI050400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 722-294-40
Lungh. × spessore
0.2 m × 0.42 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72229440-1EA | 4061825435510 |