Key Documents
GF71222093
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.6 mm diameter, length 50 m, temper annealed
Sinonimo/i:
FA145120
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 712-220-93
Lunghezza
50 m
Diametro
0.6 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3