Documenti fondamentali
GF71114790
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
2m wire, 0.05mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 015075
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 711-147-90
L × diam.
2 m × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)