Documenti fondamentali
GF71061656
Zinc
rod, 19 mm diameter, length 900 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
ZN007940
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.9%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 710-616-56
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
900 mm
Diametro
19 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF71061656-1EA4061821099259
GF71061656-2EA4061821099266