GF70750032
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, natural
Sinonimo/i:
AC311400
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 707-500-32
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.5 mm
Colore
natural