GF23314654
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, black
Sinonimo/i:
AC311100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 233-146-54
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.1 mm
Colore
black
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)