Documenti fondamentali
GF70020661
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 607915
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 700-206-61
Lunghezza
25 mm
Diametro
9.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)