GF69325847
Iron-Nickel-Cobalt alloy, Fe63Ni32Co5
100mm rod, 10mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FK177910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 693-258-47
L × diam.
100 mm × 10 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69325847-5EA | 4061831018288 |
GF69325847-1EA | 4061825442181 |
GF69325847-2EA | 4061829966317 |