GF69032976
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 100mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI027910
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 690-329-76
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69032976-2EA | 4061829955960 |
GF69032976-5EA | 4061831006346 |
GF69032976-10EA | 4061829934163 |
GF69032976-1EA | 4061825442006 |