GF68225519
Polyetheretherketone
(PEEK), sheet, thickness 1 mm, size 300 × 450 mm, gray
Sinonimo/i:
EK303010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 682-255-19
Misura
300 × 450 mm
Spessore
1 mm
Colore
gray
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68225519-1EA | 4061825077901 |
GF68225519-2EA | 4061825077918 |