Documenti fondamentali
GF02464691
Polyetheretherketone
(PEEK), tube, outside diameter 1.6mm, L 1000 mm, wall thickness 0.1 mm
Sinonimo/i:
EK307170
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 024-646-91
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
0.1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)