Key Documents
GF67967634
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 500mm x 8mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
CU047920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 679-676-34
L × diam.
500 mm × 8 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)