Documenti fondamentali
GF00233075
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness, as rolled, 99.998%
Sinonimo/i:
AL050650
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
99.998% (high purity)
Forma fisica
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-330-75
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)