GF67933907
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Sinonimo/i:
FE087980
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 679-339-07
Lunghezza
100 mm
Diametro
75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)