Key Documents
GF67614228
Stainless steel - AISI 316l
powder, 45 max. part. size (micron), Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, weight 100 g, condition atomized
Sinonimo/i:
FF216040
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 676-142-28
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3