Documenti
GF67560857
Polysulfone
(PSU), granule, 2 mm nominal granule size, weight 200 g, natural
Sinonimo/i:
SU346320
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 675-608-57
Peso
200 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3