Key Documents
GF67154317
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
0.5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Sinonimo/i:
NB015150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 671-543-17
L × diam.
0.5 m × 0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)