Key Documents
GF39951254
Niobium-titanium alloy, Nb52Ti48
5m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NB045130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 399-512-54
L × diam.
5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)