GF66110329
Praseodymium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinonimo/i:
Praseodymium, PR007910
About This Item
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 661-103-29
Resistività
68 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
P. ebollizione
3520 °C (lit.)
Punto di fusione
931 °C (lit.)
Densità
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pr]
InChI
1S/Pr
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF66110329-1EA | 4061825410661 |