Documenti fondamentali
GF65970816
Silver
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
Sinonimo/i:
AG006023
About This Item
Formula condensata:
Ag
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141740
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-708-16
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
P. eboll.
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)