GF65933444
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
20m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 025120
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 659-334-44
L × diam.
20 m × 0.125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)