GF65603314
Gold
wire, 0.0125 mm diameter, length 20 m, purity 99.99+%
Sinonimo/i:
AU005115
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 656-033-14
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Lunghezza
20 m
Diametro
0.0125 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF65603314-1EA | 4061821122308 |