Key Documents
GF65085677
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
100mm rod, 25mm diameter, extruded
Sinonimo/i:
MG017950
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 650-856-77
L × diam.
100 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)