Documenti fondamentali
GF64528904
Stainless steel - AISI 316
foil, thickness 1.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, size 15 × 45 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FE240350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 645-289-04
Misura
15 × 45 mm
Spessore
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)