GF63493476
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.038 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ES301238
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 634-934-76
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.038 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)