GF63471214
Lead
foil, 10m coil, thickness 0.12mm, coil width 25.4mm, as rolled, 99.95%
Sinonimo/i:
Lead, PB000312
About This Item
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 634-712-14
Resistività
20.65 μΩ-cm
Bobina: diam. × spessore × largh.
10 mm × 0.12 mm × 25.4 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)