GF63250848
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, grade kapton hn
Sinonimo/i:
IM301300
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 632-508-48
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)