GF62961486
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 100 x 100mm, 0.0125mm thickness, half hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU020210
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 629-614-86
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)