Key Documents
GF62111977
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI140300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 621-119-77
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)