Documenti fondamentali
GF62074379
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
20m wire, 0.25mm diameter, hard
Sinonimo/i:
AL055150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 620-743-79
L × diam.
20 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)