GF61647127
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
100m wire, 0.5mm diameter
Sinonimo/i:
FE285150
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 616-471-27
L × diam.
100 m × 0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)