GF61504455
Cobalt-iron alloy, Co80Fe20
20g lump, 5mm max. lump size
Sinonimo/i:
CK226100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 615-044-55
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
5 mm