GF61045499
Alumina
powder, 0.02 mean particle size (micron), weight 100 g, condition nanopowder
Sinonimo/i:
AL606021
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 610-454-99
Peso
100 g
Dimens. media particelle
0.02 (micron)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)