GF60774734
Nickel/Chromium
rod, Ni80%/Cr20%, 6.0 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI057919
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 607-747-34
Lunghezza
1000 mm
Diametro
6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)